Läs mer
(S)-(+)-Glycidylnosylat, TRC
Produktkod. 30395547
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30395547 25 g
1 options
Produktkod. 30395547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG61598025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Glycidyl Nosylate
CAS 115314-14-2
Molekylformel C9 H9 N O6 S
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
IUPAC-namn [(2S)-oxiran-2-yl]metyl 3-nitrobensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 259.24
Formel vikt 259.0151