Läs mer
(S)-GNE-140, MedChemExpress
Beskrivning
(S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-GNE-140 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2003234-64-6 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23ClN2O3S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14 mg/mL (28.05 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1N[C@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl |
| Visa mer |