Läs mer
(S)-Gossypol (acetic acid), MedChemExpress
Beskrivning
(S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Gossypol (acetic acid) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1189561-66-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H34O10 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (S)-(+)-Gossypol acetic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (86.41 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |