Läs mer
(S)-(-)-Higenamin Hydrobromid, TRC
Produktkod. 30135301
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135301 2.5 mg 2.5mg
30004279 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH3258102.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105990-27-0
Molekylformel C16H18BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 352.22
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-hydrobromide-(1S)-6,7-isoquinolinediol, (S)-Hydrobromide, (-)-Higenamine Hydrobromide, (S)-(-)-Norcoclaurine Hydrobromide
IUPAC-namn (1S)-1-[(4-hydroxyfenyl)metyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6,7-diol; Hydrobromid
LEDER Br.Oc1ccc(C[C@@H]2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Higenamine hydrobromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO3.BrH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H/t14-;/m0./s1
Formel vikt 351.047
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.