Läs mer
(S)-(+)-Histidine Hydrochloride Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15820201
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820201 100 g 100g
15810201 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15820201 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160050100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5934-29-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 209.63
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Histidine Hydrochloride Monohydrate
Smältpunkt 254°C (Dec.) (Lit.)
MDL-nummer MFCD00151027
Synonym ʟ-Histidine monohydrochloride monohydrate, His, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride, ʟ-Histidine monohydrochloride monohydrate, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Densitet 1.49 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g