missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-Hydroperoxi Des(borsyra) Bortezomib, TRC

Produktkod. 30136729
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136729 10 mg
30135601 2.5 mg
30005084 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136729 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71540510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 886979-81-3
Molekylformel C19 H24 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 372.42
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroperoxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), Bortezomib S-hydroperoxide (USP)
IUPAC-namn N-[(2S)-1-[[(1S)-1-hydroperoxi-3-metylbutyl]amino]-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]pyrazin-2-karboxamid
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)OO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib
InChI formel InChI=1S/C19H24N4O4/c1-13(2)10-17(27-26)23-18(24)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(25)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,26H,10-11H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,17-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 372.1798
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.