missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Hydroprene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Hydroprene |
| CAS | 65733-18-8 |
| Molekylformel | C17 H30 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hydroprene, (2E,4E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,4-dien-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30O2/c1-6-19-17(18)13-16(5)12-8-11-15(4)10-7-9-14(2)3/h8,12-15H,6-7,9-11H2,1-5H3/b12-8+,16-13+/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C(/C)\C=C\C[C@@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2E,4E,7S)-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.42 |
| Formel vikt | 266.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?