Läs mer
(S)-Hydroxy Des(boric Acid) Bortezomib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1S)-2-[((1S)-1-Hydroxy-3-methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 289472-81-7 |
| Molekylformel | C19 H24 N4 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-Hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, (S,S)-Bortezomib hydroxyisopentyl amide analog (USP), Bortezomib Impurity 48 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,24H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)/t15-,17-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2 |
| IUPAC-namn | N-[(2S)-1-[[(1S)-1-hydroxy-3-methylbutyl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vikt | 356.1848 |