Läs mer
S-hydroxytopiramat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Hydroxy Topiramate |
| CAS | 198215-62-2 |
| Molekylformel | C12 H21 N O9 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | β-D-Fructopyranose, 4,5-O-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-, 1-sulfamate (9CI, ACI), 4,5-O-[(1S)-2-Hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-sulfamate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO9S/c1-10(2)21-9-8-7(19-11(3,5-14)20-8)4-17-12(9,22-10)6-18-23(13,15)16/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,15,16)/t7-,8-,9+,11+,12+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@@H]3O[C@@](C)(CO)O[C@@H]3CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1 |
| IUPAC-namn | [(3aS,5aR,7S,8aR,8bS)-7-(hydroxymetyl)-2,2,7-trimetyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran-3a-yl]metylsulfamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.36 |
| Formel vikt | 355.0937 |