missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-Hydroxychloroquine(>90%), TRC

Produktkod. 30367115
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367115 25 mg
30361283 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37371525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137433-24-0
Molekylformel C18 H26 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 335.87
Synonym Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, (S)-, 2-[[(4S)-4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]ethanol, 2-[[(4S)-4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-ethanol
IUPAC-namn 2-[[(4S)-4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]-ethylamino]ethanol
LEDER CCN(CCO)CCC[C@H](C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Hydroxychloroquine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3O/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/t14-/m0/s1
Formel vikt 335.1764
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.