Läs mer
(S)-(+)-gamma-hydroxymetyl-gamma-butyrolakton, 97 %
Product Code. 10643162 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10643162 1 g Glasflaska 1g
10279793 250 mg Glasflaska 250mg
11632769 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10643162 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 337640010
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 32780-06-6 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32780-06-6
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00066224
InChI-nyckel NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
PubChem CID 2733813
IUPAC-namn (5S)-5-(hydroximetyl)oxolan-2-on
LEDER C1CC(=O)OC1CO
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4680 to 1.4720
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Specifik rotation + 33.50
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vikt 116.12
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.