Läs mer
(S)-(+)-Ibuprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10193091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10193091 1 g Glasflaska 1g
10285271 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 333200010
 Begränsad artikel
I lager
(S)-(+)-Ibuprofen, CAS # 51146-56-6, är den aktiva enantomeren av det icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ibuprofen är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel som vanligtvis används i sin racemiska form
  • (S)-(+)-Ibuprofen är den aktiva enantiomeren av detta läkemedel som ger antiinflammatorisk aktivitet
  • (S)-(+)-Ibuprofen hämmar prostaglandinsyntesen och minskar därmed inflammation och smärta vid intag
Användningsområden
  • Som den aktiva enantiomeren av ibuprofen används (S)-(+)-Ibuprofen i laboratorieforskning för farmakokinetiska studier
  • (S)-(+)-Ibuprofen kan användas som en hämmare av cyklogenas 1 och 2 och en agonist av PPARalpha och PPARgamma
  • (S)-(+)-Ibuprofen kan användas som material för att studera utvecklingen av läkemedelstillförselsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51146-56-6
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.28
MDL-nummer MFCD00069289
InChI-nyckel HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
PubChem CID 39912
ChEBI CHEBI:43415
IUPAC-namn (2S)-2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyra
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Ibuprofen
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49.0°C to 53.0°C
Färg Vitt
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Specifik rotation + 57.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formel vikt 206.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.