missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(+)-Ibuprofen Acid Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Ibuprofen Acid Chloride |
| CAS | 115588-20-0 |
| Molekylformel | C13H17ClO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.73 |
| Formel vikt | 224.0968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?