Läs mer
(S)-(+)-Ibuprofen-d3, TRC
Produktkod. 30396752
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30396752 25 mg -
30390698 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI14001225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329643-44-8
Molekylformel C13H15D3O2
Molekylvikt (g/mol) 209.3
Synonym (αS)-α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, (+)-Ibuprofen-d3, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid-d3, (S)-Ibuprofen-d3, S-(+)-p-Isobutylhydratropic Acid-d3
LEDER CC(C)CC1=CC=C([C@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Ibuprofen-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1/i3D3
Procent renhet >95%