Läs mer
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, 97+%
Produktkod. 11471660
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471660 1 g 1g
11481660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27009.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79815-20-6 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79815-20-6
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.176
MDL-nummer MFCD00070578
InChI-nyckel QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
PubChem CID 2733920
IUPAC-namn (2S)-2,3-dihydro-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽177°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −115° (c=1 in 1N HCl)
Formel vikt 163.18
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.