Läs mer
(S)-Indoxacarb 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Indoxacarb |
| CAS | 173584-44-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-Indoxacarb |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H17 Cl F3 N3 O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (4aS)-, Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, (S)-Indoxacarb, Activyl, Advion, Advion fire ant bait, Avatar, Avaunt, Avaunt 30WDG, Avaunt 30WG, DPX-KN 128, DPX-MP 062-381, DPX-MP 062-382, DPX-MP 062-385, DPX-MP 062-390, DPX-MP 062-391, DPX-MP 062-400, Explicit, Indoxacarb, Indoxacarb MP, KN 128, Parkway Mole Cricket Bait, Provaunt, S-(+)-Indoxacarb, Steward, Steward 30WG, Steward EC, Steward Gold |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4 |
| Visa mer |