Läs mer
(S)-(+)-Isoleucine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880201
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880201 25 g 25g
15870201 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880201 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-32-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Isoleucine
Smältpunkt 279°C to 280°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00064222
Synonym (S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile, (S)-(+)-Isoleucine
Kvantitet 25 g