Läs mer
(S)-Isotimolol, Mikromol™
Beskrivning
(S)-Isotimolol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Isotimolol |
| CAS | 158636-96-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-Isotimolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H24 N4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (S)-Isotimolol, Timolol Maleate Impurity B as S-Enantiomer, Timolol Impurity B as S-Enantiomer, Timolol related compound B as S-Enantiomer, (2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(C)NC[C@@H](CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Visa mer |