Läs mer
(S)-Isotimolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Isotimolol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 316.1569 |