Läs mer
(S)-JQ-35, MedChemExpress
Beskrivning
(S)-JQ-35 (TEN-010) is an inhibitor of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) family bromodomain-containing proteins with potential antineoplastic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-JQ-35 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1349719-98-7 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H34ClN7OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | TEN-010 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 85 mg/mL (157.37 mM) |
| Visa mer |