Läs mer
(S)-(+)-Ketoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Ketoprofen |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 254.0943 |