Läs mer
(S)-Ketorolac, MedChemExpress
Beskrivning
(S)-Ketorolac is a nonsteroidal anti-inflammatory agent. (S)-ketorolac exhibits potent COX1 and COX2 enzyme inhibition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Ketorolac |
| CAS | 66635-92-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H13NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (-)-Ketorolac |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (783.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C3N2CC[C@@H]3C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.27 |
| Visa mer |