Läs mer
(S)-Lansoprazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Lansoprazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m0/s1 |
| Procent renhet | >95% |