Läs mer
(S)-Leucic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16411919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411919 1 g
1 options
Produktkod. 16411919 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY30215
MedChemExpress (S)-Leucic acid is an amino acid metabolite.
(S)-Leucic acid is an amino acid metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Leucic acid
Fysisk form Powder
CAS 13748-90-8
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@@H](O)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97.0%