Läs mer
(S)-(+)-Leucine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15890201
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890201 25 g 25g
15800211 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890201 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Leucine
Smältpunkt 270°C to 340°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00002617
Synonym (S)-(+)-Leucine, Leu, (S)-(+)-Leucine
Densitet 1.17 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 25 g