Läs mer
(S)-(-)-Limonen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317996
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317996 250 g 250g
11307996 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13244.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.238 g/mol
(S)-(-)-Limonene används för att hämma proliferationen av tjocktarmscancerceller. Det används också i konstgjorda eteriska oljor för att producera (+)-karvon. Det är en aktiv komponent i terpentin. Vidare används det i smakämnen, dofter och kosmetika. Den finner användning som lösningsmedel och vätmedel. Utöver detta används det för att tillverka hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-Limonene används för att hämma proliferationen av tjocktarmscancerceller. Det används också i konstgjorda eteriska oljor för att producera (+)-karvon. Det är en aktiv komponent i terpentin. Vidare används det i smakämnen, dofter och kosmetika. Den finner användning som lösningsmedel och vätmedel. Utöver detta används det för att tillverka hartser.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla starka oxidationsmedel, syror, starka baser och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5989-54-8
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.238
MDL-nummer MFCD00001558
InChI-nyckel XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonym --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC-namn (4S)-l-metyl-4-prop-l-en-2-ylcyklohexen
LEDER CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Limonene
Smältpunkt -74°C
Densitet 0.844
Kokpunkt 175°C to 177°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2052
Beilstein 2323991
Merck Index 14,5493
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optisk rotation −90° (c=10 in Ethanol)
Formel vikt 136.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-Limonene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Limonene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.