Läs mer
(S)-Linagliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Linagliptin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 472.2335 |
| Procent renhet | >95% |