Läs mer
(S)-Lofexidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Lofexidine |
| CAS | 81447-79-2 |
| Molekylformel | C11 H12 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 2-[(1S)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, (S)-, 2-[(1S)-1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole, (+)-Lofexidine, (S)-(+)-Lofexidine, Dexlofexidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2 |
| IUPAC-namn | 2-[(1S)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.13 |
| Formel vikt | 258.0327 |