Läs mer
(S)-Luliconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Luliconazole |
| CAS | 256424-63-2 |
| Molekylformel | C14H9Cl2N3S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (αE)-α-[(4S)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12+/t13-/m1/s1 |
| LEDER | ClC1=C([C@@H](CS/2)SC2=C(N3C=CN=C3)/C#N)C=CC(Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | (2E)-2-[(4S)-4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-2-imidazol-1-ylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.28 |
| Formel vikt | 352.9615 |