missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(+)-Lysine Monohydrochloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Lysine Monohydrochloride |
| Smältpunkt | 262°C |
| MDL-nummer | MFCD00064564 |
| Synonym | (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride |
| Densitet | 1.28 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 500 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?