Läs mer
(S)-(+)-Mandelsyra, 99+%
Produktkod. 11497337
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497337 25 g 25g
11487337 5 g 5g
11407347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15061.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
(S)-(+)-mandelsyra är ett mångsidigt reagens som används vid upplösning av racemat och framställning av amider, farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-mandelsyra är ett mångsidigt reagens som används vid upplösning av racemat och framställning av amider, farmaceutiska intermediärer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17199-29-0
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00004495
InChI-nyckel IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Mandelic acid
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Kvantitet 25 g
Optisk rotation +155° (c=5 i vatten)
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 2208678
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-(+)-Mandelic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Mandelic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.