missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-(+)-Mandelic Acid, TRC

Produktkod. 30004734
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004734 10 g
30138010 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM16253510G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17199-29-0
Kemiskt namn eller material L-(+)-Mandelic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
Molekylformel C8 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15

Specifikationer

Synonym Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (S)-, Mandelic acid, L-(+)- (8CI), (αS)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (+)-(S)-Mandelic acid, (+)-Mandelic acid, (+)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-Hydroxyphenylacetic acid, (S)-(+)-Mandelic acid, (S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-Amygdalic acid, (S)-Mandelic acid, (S)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (S)-α-Hydroxyphenylacetic acid, L-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, Atomoxetine Hydrochloride Imp E (EP)
LEDER O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
Formel vikt 152.0473
Kvantitet 10 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.