Läs mer
(S)-Mapracorat, MedChemExpress
Beskrivning
(S)-Mapracorat is a selective and less active glucocorticoid receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Mapracorat |
| CAS | 887375-15-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26F4N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (S)-ZK-245186 (S)-BOL-303242X |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50.6 mg/mL (109.41 mM) |
| LEDER | CC(C)(C1=C(OCC2)C2=CC(F)=C1)C[C@](O)(CNC3=C4C=CC(C)=NC4=CC=C3)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.48 |
| Visa mer |