Läs mer
S-(+)-Marmesin, MedChemExpress
Beskrivning
S-(+)-Marmesin is a natural coumarin, exhibiting COX-2/5-LOX dual inhibitory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(+)-Marmesin |
| CAS | 13849-08-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (+)-Marmesin (S)-Marmesin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (8.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC2=CC3=C(O[C@H](C(C)(O)C)C3)C=C2O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Visa mer |