Läs mer
(S)-MCPG, MedChemExpress
Beskrivning
(S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-MCPG |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 150145-89-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11NO4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | (+)-MCPG |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (4.78 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |