Läs mer
Tocris Bioscience™ (S)-MCPG
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4783140
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001081
Brand: Tocris Bioscience™ 0337/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Non-selective mGlu antagonist; active isomer of (RS)-MCPG (Cat. No. 0336)
Active isomer of (RS)-MCPG . Non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
Available as part of the Group I mGlu Receptor Tocriset™, Group II mGlu Receptor Tocriset™ and Mixed mGlu Receptor Tocriset™ . Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150145-89-4
Molekylformel C10H10NO4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-MCPG
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 209.2
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 208.19