missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-(+)-Mepivacaine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30470446
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470446 25 mg
30473148 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22507525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34333-71-6
Molekylformel C15 H22 N2 O . H Cl
Molekylvikt (g/mol) 282.809
Synonym (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride, (+)-Mepivacaine Hydrochloride, (+)-1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, MonoHydrochloride, (+)-Mepivacaine Hydrochloride, (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride, Ripovacaine EP Impurity C
IUPAC-namn (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride
LEDER Cl.CN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Mepivacaine Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
Formel vikt 282.15
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.