Läs mer
(S)-(+)-Mepivacaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-Mepivacaine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 282.15 |