Läs mer
(S)-Metalaxyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Metalaxyl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 279.147 |