missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Methocarbamol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Methocarbamol |
| CAS | 108914-10-9 |
| Molekylformel | C11 H15 N O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate, (2S)- (9CI, ACI), 1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate, (S)- (ZCI), Carbamic acid, (-)-2-hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester (7CI), (S)-Methocarbamol, (2S)-3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, (S)-3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccccc1OC[C@H](O)COC(=O)N |
| IUPAC-namn | [(2S)-2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.24 |
| Formel vikt | 241.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?