Läs mer
(S)-(+)-Methoprene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Methoprene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+/t16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 310.2508 |
| Procent renhet | >95% |