Läs mer
(S)-(+)-α -Metoxi-α -(trifluormetyl)fenylacetylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10471861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471861 1 g Glasflaska 1g
10237413 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20445-33-4
Molekylformel C10H8ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 252.62
MDL-nummer MFCD00067105
InChI-nyckel PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Synonym s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
IUPAC-namn (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropanoylklorid
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3400g/mL, 1.34
Kokpunkt 213.0°C to 214.0°C
Flampunkt 89°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4680 to 1.4700
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 6365
Specifikt rotationsförhållande +132° (20°C c=6,CHCl3)
Specifik rotation + 132.00
Formel vikt 252.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.