Läs mer
(S)-(+)-α -Metoxifenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10065943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10065943 5 g Glasflaska 5g
10022950 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 224490050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26164-26-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26164-26-1
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00064216
InChI-nyckel DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
PubChem CID 643325
IUPAC-namn (2S)-2-metoxi-2-fenylättiksyra
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64°C to 67°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(OCH3)COOH
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, I, 84
Specifikt rotationsförhållande +160° (20°C c=1,methanol)
Specifik rotation + 160
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.