missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Methyl 2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Methyl 2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride |
| CAS | 220060-08-2 |
| Molekylformel | C7H13NO2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | alpha-Methyl L-Proline Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10-2)4-3-5-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@]1(C)CCCN1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vikt | 179.0713 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?