Läs mer
S-Methyl-3-thioacetaminophen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl-3-thioacetaminophen |
| CAS | 37398-23-5 |
| Molekylformel | C9 H11 N O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2S/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CSc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | N-(4-hydroxy-3-methylsulfanylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.25 |
| Formel vikt | 197.051 |