Läs mer
S-Methyl-D-penicillamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl-D-penicillamine |
| CAS | 29913-84-6 |
| Molekylformel | C6H13NO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)-D-valine, S-Methylpenicillamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)([C@H](C(=O)O)N)SC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-methyl-3-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vikt | 163.0667 |