missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Methyl ent-Ramipril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl ent-Ramipril |
| CAS | 129939-64-6 |
| Molekylformel | C23 H32 N2 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2R-[1[S*(R*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17+,18+,19+,20+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H]3CCC[C@@H]3C[C@@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3aR,6aR)-1-[(2S)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.511 |
| Formel vikt | 416.231 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?