missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Methyl Ergothioneine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Methyl Ergothioneine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-13(2,3)8(9(14)15)5-7-6-11-10(12-7)16-4/h6,8H,5H2,1-4H3,(H-,11,12,14,15) |
| Formel vikt | 243.1041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?