missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

S-Methyl Fenitrothion, TRC

Produktkod. 30135136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135136 500 mg
30135070 250 mg
30012036 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM305130500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3344-14-7
Molekylformel C9H12NO5PS
Molekylvikt (g/mol) 277.23
Synonym O,S-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) Ester Phosphorothioic Acid, 8062HC, Isosumithion, Sumithion S-isomer, O,S-Dimethyl O-(3-Methyl-4-nitrophenyl) Phosphorothioate
IUPAC-namn 4-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxy-2-methyl-1-nitrobenzene
LEDER O=P(OC)(SC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-Methyl Fenitrothion
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(13,14-2)17-3/h4-6H,1-3H3
Formel vikt 277.0174
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.