Läs mer
S-metyl-isotiouroniumhemisulfat, TRC
Produktkod. 30484123
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30484123 10 mg
1 options
Produktkod. 30484123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31496010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Molekylformel C2H6N2S.1/2H2SO4
Kvantitet 10 mg
Synonym Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
LEDER CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn metylkarbamimidotiat; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 139.14
Formel vikt 278.0177